Få mere at vide
5-fluor-2-methylphenylboronsyre, 97 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10349217 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
Pakningsstørrelse:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
10349217 5 g 5g
10534238 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10349217 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 430650050
Kemiske identifikatorer
CAS 163517-62-2
Molekylær formel C7H8BFO2
Molekylvægt (g/mol) 153.95
MDL nummer MFCD03095047
InChI nøgle QKOJLMKWBRBZNQ-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-methyl-5-fluorophenylboronic acid, 5-fluoro-2-methylbenzeneboronic acid, 5-fluoro-2-methylphenyl boronic acid, 5-fluoro-2-methyl-phenyl boronic acid, boronic acid, 5-fluoro-2-methylphenyl, 4-fluorotoluene-2-boronic acid, 5-fluoro-2-methylphenylboronicacid, pubchem1853, acmc-209dpu, 3-fluoro-6-methylphenylboronic acid
PubChem CID 2783190
IUPAC navn (5-fluor-2-methylphenyl)borsyre
SMIL CC1=CC=C(F)C=C1B(O)O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 5-Fluoro-2-methylphenylboronic acid
CAS min % 96.0
CAS Max % 100.0
Smeltepunkt 116.0°C to 118.0°C
Farve Hvid
Infrarødt spektrum Authentic
Analyseprocentområde 96% min. (HPLC)
Mængde 5 g
Formel vægt 153.95
Procent renhed 97%
Fysisk form Krystallinsk pulver
Vis mere Vis mindre
compliance-icons
Produktidentifikator
  • 5-Fluoro-2-methylphenylboronic acid
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Akut toksicitet Kategori 4
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 2
  • Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
Faresætning
  • H315-Forårsager hudirritation.
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
  • H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
  • H302-Farlig ved indtagelse.
Sikkerhedssætning
  • P261-Undgå indånding af pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P301+P312-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: I tilfælde af ubehag ring til en GIFTINFORMATIO / læge /
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.