Få mere at vide
5-fluor-2-methylphenylisothiocyanat, 97 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10046654
Skift visning
Mængde:
5 g
10 g
25 g
Pakningsstørrelse:
10g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
10046654 5 g 5g
10129142 10 g 10g
10148254 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 10046654 Leverandør Thermo Scientific Maybridge Leverandørnr. SB01782DE
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Kemiske identifikatorer
CAS 175205-39-7
Molekylær formel C8H6FNS
Molekylvægt (g/mol) 167.201
InChI nøgle QVCYTKXGZLOVFA-UHFFFAOYSA-N
Synonym 5-fluoro-2-methylphenyl isothiocyanate, 2-methyl-5-fluorophenyl isothiocyanate, 5-fluoro-o-tolyl isothiocyanate, 5-fluoro-2-methylphenylisothiocyanate, isothiocyanic acid 5-fluoro-o-tolyl ester, acmc-20am3d, 4-fluoro-2-isothiocyanatotoluene, 2-methyl-5-fluorophenylisothiocyanate, 5-fluoro-2-methylbenzenisothiocyanate, 5-fluoro-2-methylphenyl-isothiocyanate
PubChem CID 519443
IUPAC navn 4-fluor-2-isothiocyanato-1-methylbenzen
SMIL CC1=C(C=C(C=C1)F)N=C=S
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 5-Fluoro-2-methylphenyl isothiocyanate
Analyseprocentområde 97%
Emballage Ravgul glasflaske
Mængde 5 g
Formel vægt 167.21
Procent renhed 97%