Få mere at vide
5-Fluoro-2-methylbenzyl bromide, 97%, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 11347019
Mængde:
1 g
5 g
Pakningsstørrelse:
1g
5g
Artikelnummer. 11347019
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar H26853.03
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Denne Thermo Scientific mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 261951-71-7
Molekylær formel C8H8BrF
Molekylvægt (g/mol) 203.054
MDL nummer MFCD01631528
InChI nøgle DRIYGEORZARQGO-UHFFFAOYSA-N
Synonym 5-fluoro-2-methylbenzyl bromide, 2-bromomethyl-4-fluoro-1-methylbenzene, 2-methyl-5-fluorobenzyl bromide, 5-fluoro-2-methylbenzylbromide, alpha-bromo-4-fluoro-o-xylene, 2-bromomethyl-4-fluorotoluene, 2-bromomethyl-4-fluoro-1-methyl-benzene, benzene, 2-bromomethyl-4-fluoro-1-methyl, pubchem4927
PubChem CID 2774605
IUPAC navn 2-(bromomethyl)-4-fluoro-1-methylbenzene
SMIL CC1=C(C=C(C=C1)F)CBr
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 5-Fluoro-2-methylbenzyl bromide
Kogepunkt 86°C (3 mmHg)
Brydningsindeks 1.5485
Mængde 1 g
FN nummer UN3265
Formel vægt 203.06
Procent renhed 97%