Få mere at vide
5-Fluor-2-methylbenzoyl chlorid, 98%
Beskrivelse
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 5-Fluoro-2-methylbenzoyl chloride |
| Tæthed | 1.27 |
| Kogepunkt | 108 °C (24 mmHg) |
| Brydningsindeks | 1.532 |
| Mængde | 5 g |
| FN nummer | UN3265 |
| Beilstein | 2574820 |
| Følsomhed | Fugtfølsom |
| Formel vægt | 172.59 |
| Procent renhed | 98% |