Få mere at vide
5-fluor-2-methylbenzoylchlorid, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11343217
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
Pakningsstørrelse:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11343217 1 g 1g
11353217 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11343217 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. L13750.03
Request Bulk or Custom Format
CAS: 21900-39-0 | C8H6ClFO | 172.58 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 21900-39-0
Molekylær formel C8H6ClFO
Molekylvægt (g/mol) 172.58
MDL nummer MFCD00236681
InChI nøgle HBAQRSDZSVESSF-UHFFFAOYSA-N
Synonym 5-fluoro-2-methylbenzoylchloride, 5-fluoro-2-methyl-benzoyl chloride, benzoyl chloride,5-fluoro-2-methyl, acmc-1ciaq, 2-methyl-5-fluorobenzoyl chloride, 5-fluoro-2-methyl benzoylchloride, 5-fluoro-2-methyl benzoyl chloride, benzoyl chloride, 5-fluoro-2-methyl, 5-fluoro-2-methylbenzoyl chloride
PubChem CID 2737383
IUPAC navn 5-fluor-2-methylbenzoylchlorid
SMIL CC1=CC=C(F)C=C1C(Cl)=O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 5-Fluoro-2-methylbenzoyl chloride
Tæthed 1.27
Kogepunkt 108°C (24 mmHg)
Brydningsindeks 1.532
Mængde 1 g
FN nummer UN3265
Beilstein 2574820
Følsomhed Moisture sensitive
Formel vægt 172.59
Procent renhed 98%