Få mere at vide
5-fluor-2-methylbenzamid, 97 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10672843
Skift visning
Mængde:
1 g
10 g
Pakningsstørrelse:
10g
1g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
10672843 1 g 1g
10467632 10 g 10g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10672843 Leverandør Thermo Scientific Maybridge Leverandørnr. TL00714DA
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 01-12-2026
Kemiske identifikatorer
CAS 175278-28-1
Molekylær formel C8H8FNO
Molekylvægt (g/mol) 153.156
MDL nummer MFCD00205105
InChI nøgle VPAFHFHYJHZKSR-UHFFFAOYSA-N
Synonym benzamide,5-fluoro-2-methyl, benzamide, 5-fluoro-2-methyl-9ci, 5-fluoro-2-methyl-benzamide, 5-fluoranyl-2-methyl-benzamide, 5-fluoro-2-methylbenzamide, benzamide, 5-fluoro-2-methyl, 2-carbamoyl-4-fluorotoluene, 5-fluoro-o-toluamide
PubChem CID 2737374
IUPAC navn 5-fluor-2-methylbenzamid
SMIL CC1=C(C=C(C=C1)F)C(=O)N
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 5-Fluoro-2-methylbenzamide
CAS min % 97.0
Analyseprocentområde 97%
Mængde 1 g
Formel vægt 153.16
Procent renhed 97%