Få mere at vide
5-Fluoro-2-methylanisole, 98%
Artikelnummer. 11431657
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
Pakningsstørrelse:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11431657 1 g 1g
11441657 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11431657 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. B25629.03
Request Bulk or Custom Format
CAS: 95729-22-9 | C8H9FO | 140.157 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 95729-22-9
Molekylær formel C8H9FO
Molekylvægt (g/mol) 140.157
MDL nummer MFCD00673008
InChI nøgle CXTIUQIZWCABPV-UHFFFAOYSA-N
Synonym 5-fluoro-2-methylanisole, 4-fluoro-2-methoxytoluene, 4-fluoro-2-methoxy-1-methyl-benzene, pubchem2624, 1-methyl-2-methoxy-4-fluorobenzene, 5-fluoro-2-methylphenyl methyl ether, 4-fluoranyl-2-methoxy-1-methyl-benzene, benzene, 4-fluoro-2-methoxy-1-methyl
PubChem CID 2774573
IUPAC navn 4-fluor-2-methoxy-1-methylbenzen
SMIL CC1=C(C=C(C=C1)F)OC
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 5-Fluoro-2-methylanisole
Brydningsindeks 1.494
Mængde 1 g
Formel vægt 140.16
Procent renhed 98%