Få mere at vide
5-Fluoro-2-methylaniline, 99%
Artikelnummer. 11915211 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
25 g
100 g
250 g
Emballage:
Glass bottle
Pakningsstørrelse:
100g
250g
25g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage unitSize
11915211 25 g Glass bottle 25g
11905211 100 g Glass bottle 100g
11925211 250 g Glass bottle 250g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 11915211 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 119460250
Request Bulk or Custom Format
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternative produkter
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
CAS: 367-29-3 | C7H8FN | 125.15 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 367-29-3
Molekylær formel C7H8FN
Molekylvægt (g/mol) 125.15
MDL nummer MFCD00007764
InChI nøgle JLCDTNNLXUMYFQ-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-amino-4-fluorotoluene, 5-fluoro-o-toluidine, 3-fluoro-6-methylaniline, 2-methyl-5-fluoroaniline, benzenamine, 5-fluoro-2-methyl, 5-fluoro-2-methyl-phenylamine, 5-fluoro-2-methyl-aniline, 5-fluoro-2-methylphenylamine, 5-fluor-2-methylanilin
PubChem CID 67774
IUPAC navn 5-fluoro-2-methylaniline
SMIL CC1=CC=C(F)C=C1N
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 5-Fluoro-2-methylaniline
CAS min % 98.5
CAS Max % 100.0
Smeltepunkt 38.0°C to 40.0°C
Farve Purple to Brown
Kogepunkt 98.0°C to 100.0°C (15.0 mmHg)
Flammepunkt 90°C
Infrarødt spektrum Authentic
Analyseprocentområde 98.5% min. (GC)
Emballage Glass bottle
Lineær formel FC6H3(CH3)NH2
Mængde 25 g
Opløselighedsinformation Solubility in water: insoluble. Other solubilities: soluble in ether
Formel vægt 125.15
Procent renhed 99%
Fysisk form Crystalline Solid or Liquid
Vis mere Vis mindre
compliance-icons
Produktidentifikator
  • 5-Fluoro-2-methylaniline
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • Akut toksicitet Kategori 2
  • Akut toksicitet Kategori 3
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 2
  • Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
Faresætning
  • H315-Forårsager hudirritation.
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
  • H330-Livsfarlig ved indånding.
  • H311-Giftig ved hudkontakt.
  • H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
  • H301-Giftig ved indtagelse.
Sikkerhedssætning
  • P260-Indånd ikke pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P301+P310-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Ring omgående til en GIFTINFORMATION/læge
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
  • P304+P340-VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
  • P310-Ring omgående til en GIFTINFORMATION/læge/.
RUO – Research Use Only
Produkttitel
Välj ett problem
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.