Få mere at vide
5-fluor-2-methylanilin, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. p-7028202
Mængde:
10 g
50 g
Pakningsstørrelse:
10g
50g
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 11487056
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar B25381.09
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
CAS: 367-29-3 | C7H8FN | 125.15 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 367-29-3
Molekylær formel C7H8FN
Molekylvægt (g/mol) 125.15
MDL nummer MFCD00007764
InChI nøgle JLCDTNNLXUMYFQ-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-amino-4-fluorotoluene, 5-fluoro-o-toluidine, 3-fluoro-6-methylaniline, 2-methyl-5-fluoroaniline, benzenamine, 5-fluoro-2-methyl, 5-fluoro-2-methyl-phenylamine, 5-fluoro-2-methyl-aniline, 5-fluoro-2-methylphenylamine, 5-fluor-2-methylanilin
PubChem CID 67774
IUPAC navn 5-fluor-2-methylanilin
SMIL CC1=CC=C(F)C=C1N
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 5-Fluoro-2-methylaniline
Smeltepunkt 35°C to 38°C
Kogepunkt 98°C to 100°C (15 mmHg)
Flammepunkt 90°C (194°F)
Lugt Characteristic
Brydningsindeks 1.538
Mængde 10 g
FN nummer UN2811
Beilstein 2637584
Formel vægt 125.15
Procent renhed 98%