Få mere at vide
5-Fluoro-2-methylanilin, 98%
Artikelnummer. 11487056
Skift visning
Mængde:
10 g
50 g
Pakningsstørrelse:
10g
50g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11487056 10 g 10g
11497056 50 g 50g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 11487056 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. B25381.09
Request Bulk or Custom Format
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
CAS: 367-29-3 | C7H8FN | 125,15 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 367-29-3
Molekylær formel C7H8FN
Molekylvægt (g/mol) 125.15
MDL nummer MFCD00007764
InChI nøgle JLCDTNNLXUMYFQ-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-amino-4-fluorotoluene, 5-fluoro-o-toluidine, 3-fluoro-6-methylaniline, 2-methyl-5-fluoroaniline, benzenamine, 5-fluoro-2-methyl, 5-fluoro-2-methyl-phenylamine, 5-fluoro-2-methyl-aniline, 5-fluoro-2-methylphenylamine, 5-fluor-2-methylanilin
PubChem CID 67774
IUPAC navn 5-fluor-2-methylanilin
SMIL CC1=CC=C(F)C=C1N
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 5-Fluoro-2-methylaniline
Smeltepunkt 35°C to 38°C
Kogepunkt 98°C to 100°C (15 mmHg)
Flammepunkt 90°C (194°F)
Lugt Characteristic
Brydningsindeks 1.538
Mængde 10 g
FN nummer UN2811
Beilstein 2637584
Formel vægt 125.15
Procent renhed 98%