Få mere at vide
5-Fluoro-2-methoxybenzamide, 97%, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 15484177
Mængde:
1 g
5 g
Pakningsstørrelse:
1g
5g
Artikelnummer. 15484177
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar H31588.03
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Denne Thermo Scientific mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 704-04-1
Molekylær formel C8H8FNO2
Molekylvægt (g/mol) 169.155
MDL nummer MFCD06409124
InChI nøgle CJDKHPOEWZBRAJ-UHFFFAOYSA-N
Synonym 5-fluoro-2-methoxybenzamide, jrd
PubChem CID 17839885
IUPAC navn 5-fluoro-2-methoxybenzamide
SMIL COC1=C(C=C(C=C1)F)C(=O)N
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 5-Fluoro-2-methoxybenzamide
Smeltepunkt 145°C to 149°C
Mængde 1 g
Formel vægt 169.15
Procent renhed 97%