Få mere at vide
5-fluor-2-methoxybenzaldehyd, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11440558
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
25 g
Pakningsstørrelse:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11440558 1 g 1g
11450558 5 g 5g
11460558 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11440558 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. B24684.03
Request Bulk or Custom Format
CAS: 19415-51-1 | C8H7FO2 | 154.14 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 19415-51-1
Molekylær formel C8H7FO2
Molekylvægt (g/mol) 154.14
MDL nummer MFCD00143458
InChI nøgle CRLDWFVRQNUUSZ-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 2734943
IUPAC navn 5-fluor-2-methoxybenzaldehyd
SMIL COC1=C(C=C(C=C1)F)C=O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 5-Fluoro-2-methoxybenzaldehyde
Mængde 1 g
Følsomhed Air Sensitive
Synonym 2-methoxy-5-fluorobenzaldehyde, 5-fluoro-o-anisaldehyde, 5-fluoro-o-methoxybenzaldehyde, benzaldehyde, 5-fluoro-2-methoxy, 5-fluoro-2-methoxy-benzaldehyde, 5-fluoro-o-2-methoxybenzaldehyde, pubchem2636, acmc-209exz, 2-methoxy-5-fluoro benzaldehyde, benzaldehyde,5-fluoro-2-methoxy
Formel vægt 154.14
Procent renhed 98%