Få mere at vide
5-fluoro-2-iodonanilin, 97%
Artikelnummer. 11358656
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
Pakningsstørrelse:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11358656 1 g 1g
11368656 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 11358656 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. L17723.03
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 21-12-2026
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
CAS: 255724-71-1 | C6H5FIN | 237,02 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 255724-71-1
Molekylær formel C6H5FIN
Molekylvægt (g/mol) 237.02
MDL nummer MFCD02093953
InChI nøgle UCPDOOZBROQHME-UHFFFAOYSA-N
Synonym benzenamine, 5-fluoro-2-iodo, 5-fluoro-2-iodo-aniline, 5-fluoro-2-iodo-phenylamine, 2-iodo-5-fluoroaniline, 5-fluoro-2-iodophenylamine, pubchem1535, acmc-20a2iw, 3-fluoro-6-iodoaniline, intermediates-zcf02682, 5-fluoro-2-iodobenzenamine
PubChem CID 2774512
IUPAC navn 5-fluor-2-iodanilin
SMIL NC1=C(I)C=CC(F)=C1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 5-Fluoro-2-iodoaniline
Smeltepunkt 40 °C til 42 °C
Mængde 1 g
FN nummer UN2811
Beilstein 8478850
Følsomhed Lysfølsom
Formel vægt 237.02
Procent renhed 97%