Få mere at vide
5'-Fluoro-2'-iodoacetophenone, 97%
Beskrivelse
5'-Fluoro-2'-iodoacetophenon anvendes som farmaceutiske mellemprodukter.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
5 -′Fluoro-2′ -iodoacetophenon anvendes som farmaceutiske mellemprodukter.
Opløselighed
Lidt opløseligt i vand.
Noter
Lysfølsom. Inkompatibel med lys og oxidationsmidler.
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 5'-Fluoro-2'-iodoacetophenone |
| Farve | Brun |
| Mængde | 250 mg |
| Beilstein | 22044599 |
| Følsomhed | Light sensitive |
| Opløselighedsinformation | Slightly soluble in water. |
| Formel vægt | 264.04 |
| Procent renhed | 97% |
| Fysisk form | Væske |