Få mere at vide
5'-Fluoro-2'-iodoacetophenone, 97%
Artikelnummer. 15422769
Mængde:
250 mg
1 g
5 g
Pakningsstørrelse:
1g
250mg
5g
Artikelnummer. 15422769
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar H66475.03
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
CAS: 914225-70-0 | C8H6FIO | 264.04 g/mol
5'-Fluoro-2'-iodoacetophenon anvendes som farmaceutiske mellemprodukter.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Applications
5′-Fluoro-2′-iodoacetophenone is used as pharmaceutical intermediates.
Solubility
Slightly soluble in water.
Notes
Light Sensitive. Incompatible with light and oxidizing agents.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 914225-70-0
Molekylær formel C8H6FIO
Molekylvægt (g/mol) 264.04
MDL nummer MFCD09033159
InChI nøgle NRLSRIONJVBZDT-UHFFFAOYSA-N
Synonym 5'-fluoro-2'-iodoacetophenone, 1-5-fluoro-2-iodophenyl ethanone, 2'-iodo-5'-fluoroacetophenone, 1-5-fluoro-2-iodophenyl ethan-1-one, 1-5-fluoro-2-iodo-phenyl ethanone, 5-fluoro-2-iodoacetophenone, pubchem15742, 1-5-fluoro-2-iodo-phenyl-ethanone, 1-5-fluoranyl-2-iodanyl-phenyl ethanone
PubChem CID 29934881
IUPAC navn 1-(5-fluoro-2-iodophenyl)ethanone
SMIL CC(=O)C1=C(I)C=CC(F)=C1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 5'-Fluoro-2'-iodoacetophenone
Farve Brown
Mængde 1 g
Beilstein 22044599
Følsomhed Light sensitive
Opløselighedsinformation Slightly soluble in water.
Formel vægt 264.04
Procent renhed 97%
Fysisk form Liquid