Få mere at vide
5-fluor-2-hydroxybenzaldehyd, 98+%, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 15493297
Skift visning
Mængde:
1 g
Pakningsstørrelse:
1g
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
15493297 1 g 1g
1 options
Artikelnummer. 15493297 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. B25724.03
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 25-11-2026
CAS: 347-54-6 | C7H5FO2 | 140,113 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 5-Fluoro-2-hydroxybenzaldehyde
CAS 347-54-6
Smeltepunkt 82 °C til 85 °C
Molekylær formel C7H5FO2
MDL nummer MFCD01090997
Mængde 1 g
Følsomhed Luftfølsom
Synonym 5-fluorosalicylaldehyde, 5-fluoro-2-hydroxy-benzaldehyde, benzaldehyde, 5-fluoro-2-hydroxy, 5-fluoro-2-hydroxy benzaldehyde, pubchem1444, 5-fluoro salicylaldehyde, 5-?fluorosalicylaldehyde, acmc-209ia4, ksc492m4t, pharmabridge p-2996
InChI nøgle FDUBQNUDZOGOFE-UHFFFAOYSA-N
SMIL C1=CC(=C(C=C1F)C=O)O
IUPAC navn 5-fluor-2-hydroxybenzaldehyd
Molekylvægt (g/mol) 140.113
PubChem CID 2737328
Formel vægt 140.11
Procent renhed ≥98%