Få mere at vide
5-Fluor-1,3-dimethyl-2-nitrobenzen, 98 %
Artikelnummer. 11426310
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
Pakningsstørrelse:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11426310 5 g 5g
11416310 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11426310 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. H27166.06
 Begrænset vare
På lager
CAS: 315-12-8 | C8H8FNO2 | 169,155 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 315-12-8
Molekylær formel C8H8FNO2
Molekylvægt (g/mol) 169.155
MDL nummer MFCD03413407
InChI nøgle KDPQDERPJHLWGF-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2,6-dimethyl-4-fluoronitrobenzene, 5-fluoro-2-nitro-m-xylene, 1,3-dimethyl-5-fluoro-2-nitrobenzene, benzene, 5-fluoro-1,3-dimethyl-2-nitro, 4-fluoro-2,6-dimethyl-1-nitrobenzene, benzene,5-fluoro-1,3-dimethyl-2-nitro, 5-fluoro-2-nitro-1,3-dimethylbenzene
PubChem CID 12651353
IUPAC navn 5-fluor-1,3-dimethyl-2-nitrobenzen
SMIL CC1=CC(=CC(=C1[N+](=O)[O-])C)F
Specifications
Kemisk navn eller materiale 5-Fluoro-1,3-dimethyl-2-nitrobenzene
Smeltepunkt 52 °C til 57 °C
Mængde 5 g
Formel vægt 169.16
Procent renhed 98%