Få mere at vide
5-ethyl-2-furaldehyd, 98%, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11356946
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
Pakningsstørrelse:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11356946 1 g 1g
11366946 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11356946 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. L06659.03
Request Bulk or Custom Format
CAS: 23074-10-4 | C7H8O2 | 124.14 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 23074-10-4
Molekylær formel C7H8O2
Molekylvægt (g/mol) 124.14
MDL nummer MFCD00030605
InChI nøgle XADGZBXFWQHBDB-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 89989
IUPAC navn 5-ethylfuran-2-carbaldehyd
SMIL CCC1=CC=C(O1)C=O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 5-Ethyl-2-furaldehyde
Tæthed 1.055
Kogepunkt 79°C to 81°C (12 mmHg)
Flammepunkt 65°C (149°F)
Brydningsindeks 1.522
Mængde 1 g
Beilstein 1982
Følsomhed Air Sensitive
Synonym 5-ethyl-2-furaldehyde, 5-ethylfurfural, 2-furancarboxaldehyde, 5-ethyl, 5-ethyl-furan-2-carbaldehyde, 2-furancarboxaldehyde,5-ethyl, 5-ethylfurfuraldehyde, acmc-1cc1a, 5-ethyl-2-furancarboxaldehyde, 5-ethylfuran-2-carboxaldehyde
Formel vægt 124.14
Procent renhed 98%