Få mere at vide
5-Ethyl-2-(2-hydroxyethyl)pyridine, 98%
Artikelnummer. 11368826
Skift visning
Mængde:
5 g
25 g
Pakningsstørrelse:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11368826 25 g 25g
11358826 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11368826 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. L19482.14
Request Bulk or Custom Format
CAS: 5223-06-3 | C9H13NO | 151.21 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 5223-06-3
MDL nummer MFCD00129040
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 5-Ethyl-2-(2-hydroxyethyl)pyridine
Smeltepunkt 39°C to 44°C
Molekylær formel C9H13NO
Mængde 25 g
Beilstein 117340
Synonym 5-ethyl-2-pyridineethanol, 2-5-ethylpyridin-2-yl ethanol, 2-5-ethyl-2-pyridyl ethanol, 5-ethyl-2-2-hydroxyethyl pyridine, 5-ethyl-2-hydroxyethylpyridine, 2-5-ethyl-2-pyridinyl-1-ethanol, 2-pyridineethanol, 5-ethyl, 2-hydroxyethyl-5-ethylpyridine, 5-ethylpyridine-2-ethanol, unii-o6f6rcv39p
InChI nøgle OUJMXIPHUCDRAS-UHFFFAOYSA-N
SMIL CCC1=CN=C(C=C1)CCO
IUPAC navn 2-(5-ethylpyridin-2-yl)ethanol
Molekylvægt (g/mol) 151.21
PubChem CID 78894
Formel vægt 151.21
Procent renhed 98%