Få mere at vide
5-Ethyl-2-(2-hydroxyethyl)pyridine, 98%
Artikelnummer. 11358826
Skift visning
Mængde:
5 g
25 g
Pakningsstørrelse:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11358826 5 g 5g
11368826 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11358826 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. L19482.06
Request Bulk or Custom Format
CAS: 5223-06-3 | C9H13NO | 151.21 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 5223-06-3
MDL nummer MFCD00129040
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 5-Ethyl-2-(2-hydroxyethyl)pyridine
Smeltepunkt 39°C to 44°C
Molekylær formel C6H6N2O2
Mængde 5 g
Beilstein 117340
Synonym 5-pyrimidineacetic acid, 2-pyrimidin-5-yl acetic acid, 5-pyrimidine acetic acid, pyrimidin-5-ylacetic acid, 5-pyrimidineacetate, pubchem13279, pyrimidine-5-acetic acid, pyrimidin-5-yl-acetic acid, pyrimidin-5-yl acetic acid, 5-pyrimidineacetic acid 7ci,8ci,9ci
InChI nøgle HEEUMCHKVXTQIP-UHFFFAOYSA-N
SMIL C1=C(C=NC=N1)CC(=O)O
IUPAC navn 2-pyrimidin-5-yleddikesyre
Molekylvægt (g/mol) 138.13
PubChem CID 21471675
Formel vægt 151.21
Procent renhed 98%