Få mere at vide
5-(Difluoromethoxy)-2-fluorobenzyl bromide, 97%, Thermo Scientific™
Mængde:
250 mg
1 g
Pakningsstørrelse:
1g
250mg
Beskrivelse
Denne Thermo Scientific mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific .
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 5-(Difluoromethoxy)-2-fluorobenzyl bromide |
| Brydningsindeks | 1.5005 |
| Mængde | 1 g |
| FN nummer | UN3265 |
| Formel vægt | 255.03 |
| Procent renhed | 97% |