Få mere at vide
5-(Difluoromethoxy)-2-fluorobenzyl bromide, 97%, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 15408095
Mængde:
250 mg
1 g
Pakningsstørrelse:
1g
250mg
Artikelnummer. 15408095
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar H32442.MD
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Denne Thermo Scientific mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 1017779-36-0
Molekylær formel C8H6BrF3O
Molekylvægt (g/mol) 255.034
MDL nummer MFCD09832361
InChI nøgle IYQMYENSWWJQAE-UHFFFAOYSA-N
Synonym 5-difluoromethoxy-2-fluorobenzyl bromide, 2-bromomethyl-4-difluoromethoxy-1-fluorobenzene, 3-bromomethyl-4-fluorophenoxy difluoromethane, 5-difluoromethoxy-2-fluorobenzyl bromide, jrd
PubChem CID 46737677
IUPAC navn 2-(bromomethyl)-4-(difluoromethoxy)-1-fluorobenzene
SMIL C1=CC(=C(C=C1OC(F)F)CBr)F
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 5-(Difluoromethoxy)-2-fluorobenzyl bromide
Brydningsindeks 1.5005
Mængde 250 mg
FN nummer UN3265
Formel vægt 255.03
Procent renhed 97%