Få mere at vide
5α-Cholestan-3β-ol, MedChemExpress
Artikelnummer. 16405126
Encompass_Preferred
Skift visning
Mængde:
100 mg
Artikelnummer. Mængde
16405126 100 mg
1 options
Artikelnummer. 16405126 Leverandør Medchem Express Leverandørnr. HY107819
MedChemExpress 5α-Cholestan-3β-ol is a derivitized steroid compound.
5α-Cholestan-3β-ol is a derivitized steroid compound.
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 5α-Cholestan-3β-ol
CAS 80-97-7
Farve White
Renhedsgrad noter Research
Molekylær formel C27H48O
Mængde 100 mg
Synonym Dihydrocholesterol 5α-Cholestanol NSC 18188
Opløselighedsinformation H2O : 1 mg/mL (2.57 mM; ultrasonic and warming and heat to 80°C) ∣DMSO : 1 mg/mL (2.57 mM; ultrasonic and warming and heat to 60°C)
SMIL C[C@@]12[C@](CC[C@]2([H])[C@H](C)CCCC(C)C)([H])[C@@]3([H])[C@]([C@@]4([C@@](C[C@@H](O)CC4)([H])CC3)C)([H])CC1
Molekylvægt (g/mol) 388.67
Formel vægt 388.67
Procent renhed 98.0%
Grad Research
Fysisk form Solid