Få mere at vide
5α -Cholest-8(14)-en-3β -ol-15-on, 97 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10793897
Skift visning
Mængde:
1 g
10 g
50 g
Pakningsstørrelse:
10g
1g
50g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
10793897 50 g 50g
10521893 1 g 1g
10069621 10 g 10g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 10793897 Leverandør Thermo Scientific Maybridge Leverandørnr. SB01709EE
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 18-01-2027
Kemiske identifikatorer
CAS 50673-97-7
Molekylær formel C27H44O2
Molekylvægt (g/mol) 400.65
MDL nummer MFCD09065035
InChI nøgle LINVVMHRTUSXHL-NDNSGUFDSA-N
Synonym colestolone, colestolonum, colestolona, 15-ketocholestene, unii-5p8396t5xf, 3beta-hydroxy-5alpha-cholest-8 14-en-15-one, 15-oxo-5alpha-cholest-8 14-en-3beta-ol, colestolone usan:inn, 5alpha-cholest-8 14-en-3-beta-ol-15-one, colestolonum inn-latin
PubChem CID 10046567
ChEBI CHEBI:61829
SMIL CC(C)CCCC(C)[C@H]1CC(=O)C2=C3CC[C@H]4C[C@@H](O)CC[C@]4(C)C3CC[C@]12C
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 5α -cholest-8(14)-en-3β-ol-15-one
CAS min % 97.0
Analyseprocentområde 97%
Mængde 50 g
IUPAC navn (3S,5S,9R,10S,13R,17R)-3-hydroxy-10,13-dimethyl-17-[(2R)-6-methylheptan-2-yl]-1,2,3,4,5,6,7,9,11,12,16,17-dodecahydrocyclopenta[a]phen-phen
Formel vægt 400.64
Procent renhed 97%