Få mere at vide
5-Chlorovanillinsyre, tekniker. 90%
Artikelnummer. 11495233
Skift visning
Mængde:
5 g
25 g
100 g
Pakningsstørrelse:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11495233 5 g 5g
11405243 25 g 25g
11415243 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11495233 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. A12841.06
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 07-12-2026
CAS: 62936-23-6 | C8H7ClO4 | 202,59 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 62936-23-6
Molekylær formel C8H7ClO4
Molekylvægt (g/mol) 202.59
MDL nummer MFCD00016531
InChI nøgle XBRYEHVBBMSSCG-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 44215
IUPAC navn 3-chlor-4-hydroxy-5-methoxybenzoesyre
SMIL COC1=C(C(=CC(=C1)C(=O)O)Cl)O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 5-Chlorovanillic acid
Smeltepunkt 242 °C til 248 °C
Mængde 5 g
Beilstein 2648897
Synonym 5-chlorovanillic acid, 3-chloro-4-hydroxy-5-methoxy-benzoic acid, benzoic acid, 3-chloro-4-hydroxy-5-methoxy, 3-chloro-4-hydroxy-5-methoxy benzoic acid, 5-chlorovanillicacid, 5-chloro-vanillic acid, acmc-1b2hg, chloro-4-hydroxy-3-methoxybenzoic acid, 5-chloro-4-hydroxy-3-methoxybenzoic acid, benzoic acid,3-chloro-4-hydroxy-5-methoxy
Formel vægt 202.6
Procent renhed 90%
Grad Teknisk