Få mere at vide
5-(chlorsulfonyl)salicylsyre, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11395349
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
Pakningsstørrelse:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11395349 1 g 1g
11305359 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11395349 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. H50374.03
Request Bulk or Custom Format
Denne vare kræver en prisopdatering, inden den kan bestilles.
Anmod om en pris på denne vare her.
CAS: 17243-13-9 | C7H5ClO5S | 236.62 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 17243-13-9
Molekylær formel C7H5ClO5S
Molekylvægt (g/mol) 236.62
MDL nummer MFCD00052974
InChI nøgle SJXHSFSHNKFRLN-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 2777240
SMIL OC(=O)C1=C(O)C=CC(=C1)S(Cl)(=O)=O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 5-(Chlorosulfonyl)salicylic acid
Smeltepunkt 171°C to 174°C
Mængde 1 g
FN nummer UN2923
Synonym 5-chlorosulfonyl-2-hydroxybenzoic acid, 5-chlorosulfonyl-2-hydroxy-benzoic acid, 5-chlorosulfonyl salicylic acid, benzoic acid, 5-chlorosulfonyl-2-hydroxy, benzoic acid,5-chlorosulfonyl-2-hydroxy, 5-chlorosulphonyl-2-hydroxybenzoic acid, 5-chlorosulfonyl-2-hydroxybenzoicacid, acmc-1cis5, 5-chlorosulphonyl salicylic acid
IUPAC navn 5-(chlorsulfonyl)-2-hydroxybenzoesyre
Formel vægt 236.63
Procent renhed 97%