Få mere at vide
5-chlorosulfonyl-2-hydroxybenzoic acid, 97%, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10557664
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
Pakningsstørrelse:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
10557664 5 g 5g
10324622 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10557664 Leverandør Thermo Scientific Maybridge Leverandørnr. CD11776DE
Request Bulk or Custom Format
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternative produkter
Kemiske identifikatorer
CAS 17243-13-9
Molekylær formel C7H5ClO5S
Molekylvægt (g/mol) 236.62
MDL nummer MFCD00052974
InChI nøgle SJXHSFSHNKFRLN-UHFFFAOYSA-N
Synonym 5-chlorosulfonyl-2-hydroxybenzoic acid, 5-chlorosulfonyl-2-hydroxy-benzoic acid, 5-chlorosulfonyl salicylic acid, benzoic acid, 5-chlorosulfonyl-2-hydroxy, benzoic acid,5-chlorosulfonyl-2-hydroxy, 5-chlorosulphonyl-2-hydroxybenzoic acid, 5-chlorosulfonyl-2-hydroxybenzoicacid, acmc-1cis5, 5-chlorosulphonyl salicylic acid
PubChem CID 2777240
IUPAC navn 5-chlorosulfonyl-2-hydroxybenzoic acid
SMIL OC(=O)C1=C(O)C=CC(=C1)S(Cl)(=O)=O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 5-Chlorosulfonyl-2-hydroxybenzoic acid
CAS min % 96.5
CAS Max % 100.0
Analyseprocentområde 97%
Mængde 5 g
Formel vægt 236.63
Procent renhed 97%