Få mere at vide
5-Chlorosulfonyl-2-fluorobenzoinsyre, 97%
Artikelnummer. 15406247
Skift visning
Mængde:
1 g
10 g
Pakningsstørrelse:
10g
1g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
15406247 10 g 10g
15496237 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15406247 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. H33431.09
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 02-12-2026
CAS: 37098-75-2 | C7H4ClFO4S | 238,613 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 37098-75-2
Molekylær formel C7H4ClFO4S
Molekylvægt (g/mol) 238.613
MDL nummer MFCD03030335
InChI nøgle CISMZCVQNVNWJW-UHFFFAOYSA-N
Synonym 5-chlorosulfonyl-2-fluorobenzoic acid, 2-fluoro-5-chlorosulfonyl benzoic acid, 5-chlorosulphonyl-2-fluorobenzoic acid, 5-chlorosulfonyl-2-fluoro-benzoic acid, benzoic acid, 5-chlorosulfonyl-2-fluoro, 5-chlorosulfonyl-2-fluorobenzoicacid, acmc-1afaw, ksc577o0r, 2-fluoro-5-chlorosulfonylbenzoic acid
PubChem CID 608984
IUPAC navn 5-chlorsulfonyl-2-fluorbenzoesyre
SMIL C1=CC(=C(C=C1S(=O)(=O)Cl)C(=O)O)F
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 5-Chlorosulfonyl-2-fluorobenzoic acid
Smeltepunkt 111 °C til 113 °C
Mængde 10 g
FN nummer UN3261
Følsomhed Fugtfølsom
Formel vægt 238.62
Procent renhed 97%