Få mere at vide
5-chlorosalicylaldehyd, 98%
Artikelnummer. 11467996
Change view
Click to view available options
Mængde:
5 g
25 g
100 g
Unit Size:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Mængde Unit Size
11467996 100 g 100g
11447996 5 g 5g
11457996 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Product Code. 11467996 Supplier Thermo Scientific Alfa Aesar Supplier No. A14069.22
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 01-12-2026
Add to basket
CAS: 635-93-8 | C7H5ClO2 | 156,57 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 635-93-8
Molekylær formel C7H5ClO2
Molekylvægt (g/mol) 156.57
MDL nummer MFCD00003331
InChI nøgle FUGKCSRLAQKUHG-UHFFFAOYSA-N
Synonym 5-chlorosalicylaldehyde, 2-hydroxy-5-chlorobenzaldehyde, benzaldehyde, 5-chloro-2-hydroxy, 4-chloro-2-formylphenol, salicylaldehyde, 5-chloro, 5-chloro-2-hydroxy-benzaldehyde, unii-4gcc8zkm3o, 5-chloro-salicylaldehyde, 4gcc8zkm3o, 5-chloro-2-hydroxy benzaldehyde
PubChem CID 12481
IUPAC navn 5-chlor-2-hydroxybenzaldehyd
SMIL OC1=CC=C(Cl)C=C1C=O
Specifications
Kemisk navn eller materiale 5-Chlorosalicylaldehyde
Smeltepunkt 99 °C til 103 °C
Mængde 100 g
Beilstein 636632
Følsomhed Luftfølsom
Formel vægt 156.57
Procent renhed 98%