missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

5-Chloropyridazin-3-amine, TRC

Artikelnummer. 30368722
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
250 mg
500 mg
1 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30368722 250 mg
30356573 1 g
30365058 500 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 30368722 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCC379380250MG

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Kemiske identifikatorer

CAS 1314978-36-3
Molekylær formel C4H4ClN3
Molekylvægt (g/mol) 129.55
Synonym 3-Amino-5-chloro-pyridazine
IUPAC navn 5-chloropyridazin-3-amine
SMIL ClC1=CN=NC(N)=C1

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale 5-Chloropyridazin-3-amine
Mængde 250 mg
InChI formel InChI=1S/C4H4ClN3/c5-3-1-4(6)8-7-2-3/h1-2H,(H2,6,8)
Formel vægt 129.55
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.