CAS RN 1314978-36-3
IUPAC Navn:
—
Synonymer:
—
Molekylvægt (g/mol):
—
Molekylformel:
—
InChi Key:
—
SMILES:
—
1
–
1
af
1
Resultater
1
5-Chloropyridazin-3-amine, TRC
CAS: 1314978-36-3 Molekylær formel: C4H4ClN3 Molekylvægt (g/mol): 129.55 Synonym: 3-Amino-5-chloro-pyridazine IUPAC navn: 5-chloropyridazin-3-amine SMIL: ClC1=CN=NC(N)=C1