Få mere at vide
5-Chloroisatin, 98%
Artikelnummer. 11494474
Skift visning
Mængde:
5 g
25 g
100 g
Pakningsstørrelse:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11494474 25 g 25g
11484474 5 g 5g
11404484 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11494474 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. A13125.14
Request Bulk or Custom Format
CAS: 17630-76-1 | C8H4ClNO2 | 181.58 g/mol
5-Chloroisatin er et reagens, der anvendes til syntese af Schiff-baser gennem reaktion med 2-methyl-4-nitroanilin eller 4-amino-4,5-dihydro-1H-1,2,3-triazol-5-on.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser 5-Chloroisatin er et reagens, der anvendes til syntese
af Schiff-baser gennem reaktion med 2-methyl-4-nitroanilin eller 4-amino-4,5-dihydro-1H-1,2,3-triazol-5-on.
Opløselighed Det er uopløseligt
i vand.
Bemærkninger
Opbevares køligt. Opbevar beholderen tæt lukket på et tørt og godt ventileret sted. Holdes væk fra stærke oxidationsmidler.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 17630-76-1
Molekylær formel C8H4ClNO2
Molekylvægt (g/mol) 181.58
MDL nummer MFCD00014567
InChI nøgle XHDJYQWGFIBCEP-UHFFFAOYSA-N
Synonym 5-chloroisatin, 5-chloroindoline-2,3-dione, 5-chlorisatin, 1h-indole-2,3-dione, 5-chloro, 5-chloro-2,3-dihydro-1h-indole-2,3-dione, 5-chloro isatin, 5-chlor-2,3-dioxoindolin, 5-chlor-1h-indol-2,3-dion, 2hq, pubchem13607
PubChem CID 87203
SMIL ClC1=CC=C2NC(=O)C(=O)C2=C1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 5-Chloroisatin
Smeltepunkt ∼247°C (decomposition)
Mængde 25 g
Beilstein 383759
Opløselighedsinformation It is insoluble in water.
IUPAC navn 5-chlor-lH-indol-2,3-dion
Formel vægt 181.58
Procent renhed 98%