Få mere at vide
5-Chlorobenzo[d]thiazole, TRC
Artikelnummer. 30367440
Skift visning
Mængde:
500 mg
1 g
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30367440 5 g
30358637 1 g
30363378 500 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 30367440 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCC4290985G
Denne vare kræver en prisopdatering, inden den kan bestilles.
Anmod om en pris på denne vare her.
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 2786-51-8
Molekylær formel C7H4NSCl
Molekylvægt (g/mol) 169.63
Synonym 5-Chlorobenzothiazole
IUPAC navn 5-chloro-1,3-benzothiazole
SMIL Clc1ccc2scnc2c1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 5-Chlorobenzo[d]thiazole
Mængde 5 g
InChI formel InChI=1S/C7H4ClNS/c8-5-1-2-7-6(3-5)9-4-10-7/h1-4H
Formel vægt 168.9753