CAS RN 2786-51-8
IUPAC Navn:
—
Synonymer:
—
Molekylvægt (g/mol):
—
Molekylformel:
—
InChi Key:
—
SMILES:
—
1
–
1
af
1
Resultater
1
5-Chlorobenzo[d]thiazole, TRC
CAS: 2786-51-8 Molekylær formel: C7H4NSCl Molekylvægt (g/mol): 169.63 Synonym: 5-Chlorobenzothiazole IUPAC navn: 5-chloro-1,3-benzothiazole SMIL: Clc1ccc2scnc2c1