Få mere at vide
5-Chloro-o-anisic acid, 99%, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10360474 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
5 g
Emballage:
Glass bottle
Pakningsstørrelse:
5g
Artikelnummer. Mængde Emballage unitSize
10360474 5 g Glass bottle 5g
1 options
Artikelnummer. 10360474 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 393460050
Request Bulk or Custom Format
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternative produkter
This Thermo Scientific brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 3438-16-2
MDL nummer MFCD00017546
InChI nøgle HULDRQRKKXRXBI-UHFFFAOYSA-N
Synonym 5-chloro-o-anisic acid, 5-chloro-2-methoxy-benzoic acid, benzoic acid, 5-chloro-2-methoxy, 5-chloro-2-methoxybenzoicacid, 2-methoxy-5-chlorobenzoic acid, 5-chloro-2-anisic acid, pubchem2680, 2-carboxy-4-chloroanisole, 5-chloro-2-methoxy-benzoate, 5-chloro-methoxybenzoic acid
PubChem CID 76970
IUPAC navn 5-chloro-2-methoxybenzoic acid
SMIL COC1=C(C=C(C=C1)Cl)C(=O)O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 5-Chloro-o-anisic acid
CAS min % 98.5
CAS Max % 100.0
Smeltepunkt 98.0°C to 100.0°C
Farve White
Infrarødt spektrum Authentic
Analyseprocentområde 98.5% min. (HPLC)
Emballage Glass bottle
Molekylær formel C8H7ClO3
Lineær formel CH3OC6H3(Cl)CO2H
Mængde 5 g
Molekylvægt (g/mol) 186.59
Formel vægt 186.59
Procent renhed 99%
Fysisk form Crystalline Powder
Vis mere Vis mindre
compliance-icons
Produktidentifikator
  • 5-Chloro-2-anisic acid
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 2
  • Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
Faresætning
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
  • H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
  • H315-Forårsager hudirritation.
Sikkerhedssætning
  • P261-Undgå indånding af pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.