missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

5-Chloro-m-salicylic Acid, TRC

Artikelnummer. 30361214
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
25 mg
100 mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30361214 25 mg
30357703 100 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 30361214 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCC38005525MG

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Kemiske identifikatorer

CAS 53984-36-4
Molekylær formel C7H5ClO3
Molekylvægt (g/mol) 172.57
Synonym 3-Chloro-5-hydroxybenzoic Acid, 3-Hydroxy-5-chlorobenzoic Acid
IUPAC navn 3-chloro-5-hydroxybenzoic acid
SMIL OC(=O)c1cc(O)cc(Cl)c1

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale 5-Chloro-m-salicylic Acid
Mængde 25 mg
InChI formel InChI=1S/C7H5ClO3/c8-5-1-4(7(10)11)2-6(9)3-5/h1-3,9H,(H,10,11)
Formel vægt 171.9927
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.