accessibility menu, dialog, popup

UserName

OHClOOH

CAS RN 53984-36-4

IUPAC Navn: 3-chloro-5-hydroxybenzoic acid
Synonymer: 3-chloro-5-hydroxybenzoic acid
Molekylvægt (g/mol): 172.56
Molekylformel: C7H5ClO3
InChi Key: RJOLIYHZZKAIET-UHFFFAOYSA-N
SMILES: OC(=O)C1=CC(O)=CC(Cl)=C1
Mængde 
  • (1)
  • (1)

Filtrerede søgeresultater

Produkter fra nogle af vores leverandører vises ikke i filtrerede søgeresultater. ryd alle filtre for at se disse produkter.

Snævre resultater