missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
5-Chloro Hydrochlorothiazide, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 5-Chloro Hydrochlorothiazide |
| Renhedsgrad noter | HPLC |
| Mængde | 25 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C7H7Cl2N3O4S2/c8-5-3(17(10,13)14)1-4-7(6(5)9)11-2-12-18(4,15)16/h1,11-12H,2H2,(H2,10,13,14) |
| Formel vægt | 330.9255 |
| Procent renhed | >95% |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?