Få mere at vide
5-klor-7-methylisatin, 97%
Artikelnummer. 11362567
Skift visning
Mængde:
250 mg
1 g
5 g
Pakningsstørrelse:
1g
250mg
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11362567 250 mg 250mg
11342567 1 g 1g
11352567 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11362567 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. L11682.MD
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 25-08-2026
CAS: 14389-06-1 | C9H6ClNO2 | 195,602 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 14389-06-1
Molekylær formel C9H6ClNO2
Molekylvægt (g/mol) 195.602
MDL nummer MFCD00047218
InChI nøgle LDFQLYHDZZPAGN-UHFFFAOYSA-N
Synonym 5-chloro-7-methylisatin, 5-chloro-7-methylindoline-2,3-dione, 5-chloro-7-methyl-2,3-dihydro-1h-indole-2,3-dione, 5-chloro-7-methyl-1h-benzo d azolidine-2,3-dione, pubchem13601, acmc-1buvx, isatin-based compound, 56, 5-chloro-7-methyl isatin, 1h-indole-2,3-dione,5-chloro-7-methyl, 5-chloranyl-7-methyl-1h-indole-2,3-dione
PubChem CID 366710
IUPAC navn 5-chlor-7-methyl-lH-indol-2,3-dion
SMIL CC1=C2C(=CC(=C1)Cl)C(=O)C(=O)N2
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 5-Chloro-7-methylisatin
Smeltepunkt ∽283°C (decomposition)
Mængde 250 mg
Beilstein 153061
Formel vægt 195.61
Procent renhed 97%