Få mere at vide
5-chloro-4-methyl-2-nitroaniline, 96%, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10242612 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
1 g
Emballage:
Glass bottle
Pakningsstørrelse:
1g
Artikelnummer. Mængde Emballage unitSize
10242612 1 g Glass bottle 1g
1 options
Artikelnummer. 10242612 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 356000010
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 5-chloro-4-methyl-2-nitroaniline
Navn note 96%
CAS 7149-80-6
CAS min % 95.0
CAS Max % 100.0
Smeltepunkt 159°C to 163°C
Farve Orange to Brown
Infrarødt spektrum Authentic
Analyseprocentområde 95% min. (GC)
Emballage Glass bottle
Molekylær formel C7H7ClN2O2
MDL nummer MFCD00034066
Mængde 1 g
Synonym 5-chloro-4-methyl-2-nitro-phenylamine, benzenamine, 5-chloro-4-methyl-2-nitro, 5-chloro-4-methyl-2-nitrophenylamine, 5-chloro-4-methyl-2-nitroaniline, acmc-209oix, 4-amino-2-chloro-5-nitrotoluene, zerenex e/9102011, 5-chloro-4-methyl-2-nitro-aniline, 5-chloro-2-nitro-p-toluidine, benzenamine,5-chloro-4-methyl-2-nitro
InChI nøgle BBWHBSDZHSQECL-UHFFFAOYSA-N
SMIL CC1=CC(=C(C=C1Cl)N)[N+](=O)[O-]
IUPAC navn 5-chloro-4-methyl-2-nitroaniline
Molekylvægt (g/mol) 186.6
PubChem CID 251681
Formel vægt 186.6
Procent renhed 96%
Fysisk form Crystalline Powder
Vis mere Vis mindre
compliance-icons
Produktidentifikator
  • 5-Chloro-4-methyl-2-nitroaniline
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 2
  • Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
Faresætning
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
  • H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
  • H315-Forårsager hudirritation.
Sikkerhedssætning
  • P261-Undgå indånding af pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.