Få mere at vide
5-Chloro-3-(methylamino)sulfamoyl-2-carboxylic Acid Methyl Ester, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 5-Chloro-3-(methylamino)sulfamoyl-2-carboxylic Acid Methyl Ester |
| Mængde | 100 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C7H8ClNO4S2/c1-9-15(11,12)4-3-5(8)14-6(4)7(10)13-2/h3,9H,1-2H3 |
| Formel vægt | 268.9583 |