CAS RN 70374-37-7
IUPAC Navn:
—
Synonymer:
—
Molekylvægt (g/mol):
—
Molekylformel:
—
InChi Key:
—
SMILES:
—
1
–
1
af
1
Resultater
1
5-Chloro-3-(methylamino)sulfamoyl-2-carboxylic Acid Methyl Ester, TRC
CAS: 70374-37-7 Molekylær formel: C7H8ClNO4S2 Molekylvægt (g/mol): 269.73 IUPAC navn: methyl 5-chloro-3-(methylsulfamoyl)thiophene-2-carboxylate SMIL: CNS(=O)(=O)c1cc(Cl)sc1C(=O)OC