Få mere at vide
5-Chloro-2-(trifluoromethoxy)benzaldehyde, 97%, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 15424177
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
Pakningsstørrelse:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
15424177 1 g 1g
15434177 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15424177 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. H31584.03
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Denne Thermo Scientific mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 1092461-15-8
Molekylær formel C8H4ClF3O2
Molekylvægt (g/mol) 224.56
MDL nummer MFCD11519353
InChI nøgle VJRCCSALVWMZAN-UHFFFAOYSA-N
Synonym 5-chloro-2-trifluoromethoxy benzaldehyde, 2-trifluoromethoxy-5-chlorobenzaldehyde, 5-chloro-2-trifluoromethoxy benzaldehyde, jrd
PubChem CID 46835525
IUPAC navn 5-chloro-2-(trifluoromethoxy)benzaldehyde
SMIL FC(F)(F)OC1=C(C=O)C=C(Cl)C=C1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 5-Chloro-2-(trifluoromethoxy)benzaldehyde
Brydningsindeks 1.4755
Mængde 1 g
Følsomhed Air Sensitive
Formel vægt 224.57
Procent renhed 97%