Få mere at vide
5-klor-2-nitrobenzoesyre, 99%
Artikelnummer. 11454124
Skift visning
Mængde:
5 g
25 g
100 g
Pakningsstørrelse:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11454124 5 g 5g
11464124 25 g 25g
11474124 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11454124 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. A12493.06
 Begrænset vare
På lager
Læg i indkøbskurv
CAS: 2516-95-2 | C7H4ClNO4 | 201,562 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 2516-95-2
Molekylær formel C7H4ClNO4
Molekylvægt (g/mol) 201.562
MDL nummer MFCD00007290
InChI nøgle ZKUYSJHXBFFGPU-UHFFFAOYSA-N
Synonym 5-chloro-2-nitrobenzoic acid, benzoic acid, 5-chloro-2-nitro, 2-nitro-5-chlorobenzoic acid, 3-chloro-6-nitrobenzoic acid, 5-chloro-2-nitro-benzoic acid, pubchem4586, acmc-209ghs, rarechem al bo 1106, timtec-bb sbb009922, 2-nitro-5-chlorobenzoate
PubChem CID 17286
SMIL C1=CC(=C(C=C1Cl)C(=O)O)[N+](=O)[O-]
Specifications
Kemisk navn eller materiale 5-Chloro-2-nitrobenzoic acid
Smeltepunkt 136 °C til 140 °C
Lugt Odorless
Mængde 5 g
Beilstein 1963952
Formel vægt 201.57
Procent renhed 99%