Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 5-Chloro-2-nitrobenzoic acid |
| CAS min % | 98.5 |
| CAS Max % | 100.0 |
| Smeltepunkt | 136°C to 139°C |
| Farve | Green-Yellow to Yellow |
| Flammepunkt | >100°C |
| Tab ved tørring | 0.5% max. |
| Infrarødt spektrum | Authentic |
| Analyseprocentområde | 98.5% min. (HPLC) |
| Emballage | Glass bottle |
| Vis mere |