Få mere at vide
5-chlor-2-nitrobenzamid, 98+%, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11317396
Skift visning
Mængde:
2 g
10 g
Pakningsstørrelse:
10g
2g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11317396 2 g 2g
11327396 10 g 10g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11317396 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. L09380.04
Request Bulk or Custom Format
CAS: 40763-96-0 | C7H5ClN2O3 | 200.578 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 40763-96-0
Molekylær formel C7H5ClN2O3
Molekylvægt (g/mol) 200.578
MDL nummer MFCD00017509
InChI nøgle MKHXTOPPKVFSFI-UHFFFAOYSA-N
Synonym benzamide, 5-chloro-2-nitro, acmc-209jgl, 5-chloro-2-nitrobenzamid, 2-nitro-5-chlorobenzamide, 2-carbamoyl-4-chloronitrobenzene, 5-chloro-2-nitrobenzamide
PubChem CID 2723672
IUPAC navn 5-chlor-2-nitrobenzamid
SMIL C1=CC(=C(C=C1Cl)C(=O)N)[N+](=O)[O-]
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 5-Chloro-2-nitrobenzamide
Smeltepunkt 155°C to 159°C
Mængde 2 g
Beilstein 2267797
Formel vægt 200.58
Procent renhed ≥98%