Få mere at vide
5-chlor-2-nitro-4-(trifluormethyl)anilin, 97 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10612695
Skift visning
Mængde:
250 mg
1 g
5 g
Emballage:
Ravfarvet glasflaske
Pakningsstørrelse:
1g
250mg
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage Pakningsstørrelse
10612695 5 g Ravfarvet glasflaske 5g
10009271 250 mg Ravfarvet glasflaske 250mg
10282542 1 g Ravfarvet glasflaske 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 10612695 Leverandør Thermo Scientific Maybridge Leverandørnr. CD04371DE
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 21-12-2026
Kemiske identifikatorer
CAS 35375-74-7
Molekylær formel C7H4ClF3N2O2
Molekylvægt (g/mol) 240.566
MDL nummer MFCD01312277
InChI nøgle AAMCWLIPRMIPBN-UHFFFAOYSA-N
Synonym 5-chloro-2-nitro-4-trifluoromethyl aniline, 4-amino-2-chloro-5-nitrobenzotrifluoride, 5-chloro-2-nitro-4-trifluoromethyl benzenamine, 3-chloro-6-nitro-4-trifluoromethyl aniline, 5-chloro-2-nitro-4-trifluoromethyl-phenylamine, 5-chloro-2-nitro-4-trifluoromethyl phenylamine, 5-chloro-4-trifluoromethyl-2-nitroaniline, benzenamine, 5-chloro-2-nitro-4-trifluoromethyl, 5-chloro-2-nitro-4-trifluoromethylphenyl amine, pubchem2803
PubChem CID 2773813
IUPAC navn 5-chlor-2-nitro-4-(trifluormethyl)anilin
SMIL C1=C(C(=CC(=C1[N+](=O)[O-])N)Cl)C(F)(F)F
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 5-chloro-2-nitro-4-(trifluoromethyl)aniline
CAS min % 96.5
CAS Max % 100.0
Analyseprocentområde 97%
Emballage Ravfarvet glasflaske
Mængde 5 g
Formel vægt 240.57
Procent renhed 97%