Få mere at vide
5-chlor-2-nitro-4-(trifluormethyl)anilin, 97 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10009271
Skift visning
Mængde:
250 mg
1 g
5 g
Emballage:
Ravfarvet glasflaske
Pakningsstørrelse:
1g
250mg
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage unitSize
10009271 250 mg Ravfarvet glasflaske 250mg
10282542 1 g Ravfarvet glasflaske 1g
10612695 5 g Ravfarvet glasflaske 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 missing translation for 'options'
Product Code. 10009271 missing translation for 'mfr' Thermo Scientific Maybridge missing translation for 'supplierNo' CD04371CB
Request Bulk or Custom Format
Chemical Identifiers
CAS 35375-74-7
Molekylær formel C7H4ClF3N2O2
Molekylvægt (g/mol) 240.566
MDL nummer MFCD01312277
InChI nøgle AAMCWLIPRMIPBN-UHFFFAOYSA-N
Synonym 5-chloro-2-nitro-4-trifluoromethyl aniline, 4-amino-2-chloro-5-nitrobenzotrifluoride, 5-chloro-2-nitro-4-trifluoromethyl benzenamine, 3-chloro-6-nitro-4-trifluoromethyl aniline, 5-chloro-2-nitro-4-trifluoromethyl-phenylamine, 5-chloro-2-nitro-4-trifluoromethyl phenylamine, 5-chloro-4-trifluoromethyl-2-nitroaniline, benzenamine, 5-chloro-2-nitro-4-trifluoromethyl, 5-chloro-2-nitro-4-trifluoromethylphenyl amine, pubchem2803
PubChem CID 2773813
IUPAC navn 5-chlor-2-nitro-4-(trifluormethyl)anilin
SMIL C1=C(C(=CC(=C1[N+](=O)[O-])N)Cl)C(F)(F)F
Specifications
Kemisk navn eller materiale 5-chloro-2-nitro-4-(trifluoromethyl)aniline
CAS min % 96.5
CAS Max % 100.0
Analyseprocentområde 97%
Emballage Ravfarvet glasflaske
Mængde 250 mg
Formel vægt 240.57
Procent renhed 97%