Få mere at vide
Alfa Aesar™ 5-Chloro-2-nitro-4-(trifluoromethyl)aniline, 95%
Artikelnummer. 15451669
Skift visning
Mængde:
250 mg
1 g
Pakningsstørrelse:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
15451669 1 g 1g
15448936 250 mg 250mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15451669 Leverandør Alfa Aesar™ Leverandørnr. H64456.03
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternative produkter
Kemiske identifikatorer
CAS 35375-74-7
Molekylær formel C7H4ClF3N2O2
Molekylvægt (g/mol) 240.566
MDL nummer MFCD01312277
InChI nøgle AAMCWLIPRMIPBN-UHFFFAOYSA-N
Synonym 5-chloro-2-nitro-4-trifluoromethyl aniline, 4-amino-2-chloro-5-nitrobenzotrifluoride, 5-chloro-2-nitro-4-trifluoromethyl benzenamine, 3-chloro-6-nitro-4-trifluoromethyl aniline, 5-chloro-2-nitro-4-trifluoromethyl-phenylamine, 5-chloro-2-nitro-4-trifluoromethyl phenylamine, 5-chloro-4-trifluoromethyl-2-nitroaniline, benzenamine, 5-chloro-2-nitro-4-trifluoromethyl, 5-chloro-2-nitro-4-trifluoromethylphenyl amine, pubchem2803
PubChem CID 2773813
IUPAC navn 5-chloro-2-nitro-4-(trifluoromethyl)aniline
SMIL C1=C(C(=CC(=C1[N+](=O)[O-])N)Cl)C(F)(F)F
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 5-Chloro-2-nitro-4-(trifluoromethyl)aniline
Smeltepunkt 112°C to 114°C
Farve Yellow
Mængde 1 g
FN nummer UN2811
Formel vægt 240.57
Procent renhed 95%
Fysisk form Solid