Få mere at vide
5-Chloro-2-methylaniline, Sigma-Aldrich™
Artikelnummer. 15898800
Skift visning
Mængde:
250 mL
Artikelnummer. Mængde
15898800 250 mL
1 options
Artikelnummer. 15898800 Leverandør Sigma Aldrich Leverandørnr. 8026410250
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 16-11-2026
For synthesis
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
CAS 95-79-4
Smeltepunkt 22°C
Tæthed 1.17 g/cm3 at 20°C
Kogepunkt 237°C/1013 hPa
Molekylær formel 5-(Cl)-2-(CH3)C6H3NH2
MDL nummer MFCD00007779
Mængde 250 mL
Synonym 5-Chloro-2-methylaniline, 4-Chloro-2-toluidine, 5-Chloro-o-toluidine, 2-Amino-4-chlorotoluene, 5-Chloro-2-methylaniline
Molekylvægt (g/mol) 141.6